Documentos Principais
A0813
Sigma-Aldrich
Ala-Pro-Gly-Trp amide acetate salt
≥97% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H28N6O4
Número CAS:
Peso molecular:
428.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥97% (HPLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)=O.C[C@H](N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)C(N)=O
Ações bioquímicas/fisiológicas
Neurotransmitter peptide involved with snail reproduction
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Minakata, H., et al.
Comparative Biochemistry and Physiology, 100C, 565-565 (1991)