Key Documents
A0811
Sigma-Aldrich
Anthranilyl-His-Lys-Ala-Arg-Val-Leu-p-nitro-Phe-Glu-Ala-Nle-Ser amide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C65H100N20O17
Número CAS:
Peso molecular:
1433.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
composição
Peptide content, ~70%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(NC(=O)C(C)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(Cc1ccc(cc1)N(=O)=O)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(Cc2cnc[nH]2)NC(=O)c3ccccc3N)C(C)C)C(=O)NC(CO)C(N)=O
Substratos
HIV protease substrate.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Dunn, B.M., et al.
Abstract - 12th American Peptide Symposium (1991)