A0726
Activin Receptor-Like Kinase 7/Fc Chimera from rat
>90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
ALK-7
About This Item
fonte biológica
rat
recombinante
expressed in NSO cells
Ensaio
>90% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
peso molecular
47-55 kDa by SDS-PAGE (reducing)
calculated mol wt ~35.7 kDa
embalagem
pkg of 100 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles (Do not store in a frost-free freezer.)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
rat ... Acvr1c(245921)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3