A0670
Anti-Adenosine 3′,5′-Cyclic Monophosphate (cAMP) antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinônimo(s):
Anti-cAMP
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
whole antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
wide range
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: 1:10
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Anti-Adenosine 3′,5′-Cyclic Monophosphate (cAMP) is specific for cAMP and does not cross-react with 5′-AMP, 5′-ADP, 5′-ATP or 3′,5′-cGMP.
Imunogênio
Aplicação
forma física
Reconstituição
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)