Documentos Principais
A0652
Sigma-Aldrich
5-Androsten-3β-ol-17β-carboxylic acid
Sinônimo(s):
3β-Hydroxy-5-etienic acid, 3β-Hydroxyetio-5-cholenic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H30O3
Número CAS:
Peso molecular:
318.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Impurezas
≤1 mol/mol ethanol
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(O)=O
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)