Documentos Principais
A0456
Sigma-Aldrich
(2S,3R,4E)-2-Azido-4-octadecene-1,3-diol
Sinônimo(s):
D-Sphingosine azide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H35N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
325.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCC=C[C@@H](O)[C@H](CO)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C18H35N3O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(23)17(16-22)20-21-19/h14-15,17-18,22-23H,2-13,16H2,1H3/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
chave InChI
XAPVDQFHDYWVTA-KRWOKUGFSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
G van Echten et al.
The Journal of biological chemistry, 265(16), 9333-9339 (1990-06-05)
Sphingolipid biosynthesis was studied in cultured murine cerebellar cells in the absence and presence of exogenous sphingosine homologues with different alkyl chain lengths (12, 18, and 24 carbon atoms). Labeling of cells with [14C]serine for 24 h indicated that endogenous