A0442
δ-Aminolevulinate Dehydratase from bovine liver
lyophilized powder, 0.5-4.0 units/mg protein
Sinônimo(s):
5-Aminolevulinate Hydrolyase (adding 5-aminolevulinate and cyclizing), Porphobilinogen synthase
About This Item
forma
lyophilized powder
atividade específica
0.5-4.0 units/mg protein
composição
Protein, ~50% biuret
temperatura de armazenamento
−20°C
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3