Documentos Principais
A0417
Sigma-Aldrich
Angiotensinogen Fragment 11-14
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
Val-Ile-His-Asn
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H35N7O6
Número CAS:
Peso molecular:
481.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97% (HPLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)C(NC(=O)C(N)C(C)C)C(=O)NC(Cc1cnc[nH]1)C(=O)NC(CC(N)=O)C(O)=O
Outras notas
Product of the action of human kidney renin on human angiotensinogen.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
M Poe et al.
Analytical biochemistry, 140(2), 459-467 (1984-08-01)
A synthetic tetradecapeptide, H-Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-Val-Ile-His-Ser-OH, which corresponds to the 13 amino terminal residues of human angiotensinogen plus a carboxy terminal serine to replace a suggested site of carbohydrate attachment, has been shown to be a good substrate for human kidney renin.