Documentos Principais
A0300
Sigma-Aldrich
N-Acetylmuramyl-6-O-stearoyl-L-alanyl-D-isoglutamine
≥97% (TLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C37H66N4O12
Número CAS:
Peso molecular:
758.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥97% (TLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)C(O)C(OC(C)C(=O)NC(C)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(N)=O)C(NC(C)=O)C=O
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)