técnica(s)
ligand binding assay: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C14H19N3O4/c1-9(2)8-13(15-10(3)18)14(19)16-11-4-6-12(7-5-11)17(20)21/h4-7,9,13H,8H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,19)/t13-/m0/s1
chave InChI
SLJKQHDBYBGOMH-ZDUSSCGKSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3