A0205
Ala-Arg-Pro-Ala-D-Lys amide trifluoroacetate salt
≥97% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H44N10O5
Número CAS:
Peso molecular:
540.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97% (HPLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(N)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(C)C(=O)NC(CCCCN)C(N)=O
Ações bioquímicas/fisiológicas
A potent coronary vasodilator.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
T G Saldeen et al.
Journal of cardiovascular pharmacology, 23(1), 103-106 (1994-01-01)
Peptide 6A, a degradation of B beta chain of fibrinogen, is known to increase coronary and femoral blood flow. In this study, we examined the effects of peptide 32, an analogue of peptide 6A on coronary blood flow in anesthetized