Documentos Principais
R0278
Sigma-Aldrich
Tampão RIPA
RIPA Buffer
Sinônimo(s):
Radioimmunoprecipitation assay buffer
Selecione um tamanho
50 ML
R$ 377,00
500 ML
R$ 2.895,00
R$ 377,00
Disponível para enviar em10 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 ML
R$ 377,00
500 ML
R$ 2.895,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161703
NACRES:
NA.56
R$ 377,00
Disponível para enviar em10 de abril de 2025Detalhes
descrição
protease free
Nível de qualidade
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 50 mL
pkg of 500 mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
cor
colorless
pH
7.8-8.2 (25 °C, 1 ×)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
O tampão do ensaio de radioimunoprecipitação (RIPA) é fornecido como uma solução pronta para uso que não requer preparo. Ele minimiza as interações de ligações de proteínas não específicas para manter a interferência baixa, enquanto permite que a maioria das interações específicas ocorram, possibilitando estudos de interações proteicas relevantes. É amplamente utilizado em aplicações como imunoprecipitação, uma vez que a maioria dos anticorpos e antígenos proteicos não são afetados adversamente pelos componentes deste tampão.
O tampão do ensaio de radioimunoprecipitação (tampão RIPA) é um tampão de lise utilizado para lise celular rápida e eficiente e solubilização de proteínas de células de mamíferos cultivadas aderidas ou em suspensão.
Aplicação
O tampão RIPA foi usado como um reagente para lise celular nos seguintes estudos experimentais:
  • Fenotipagem profunda baseada em fibroblastos do tecido periférico, que facilita a estratificação mecanicista da doença na doença de Parkinson esporádica (sPD).[1]
  • Demonstração da inibição da fosforilação oxidativa (OXPHOS), que pode ativar a necroptose dependente da proteína semelhante ao domínio da quinase de linhagem mista (MLKL) em células epiteliais pulmonares humanas.[2]
O tampão RIPA proporciona lise celular eficiente e solubilização proteica, ao mesmo tempo em que evita a degradação proteica e a interferência sobre a imunorreatividade e a atividade biológica das proteínas. O tampão RIPA também resulta em um baixa interferência de fundo em ensaios de imunoprecipitação e “pull-down” (copurificação) molecular. Compatível com géis de afinidade EZview.
Características e benefícios
1 ml do tampão RIPA é usado para lisar células de uma placa de cultura de 100 mm (0,5 a 5 × 10^(7) células) da maioria das linhagens celulares de mamíferos aderentes.
Minimiza interações de ligação proteica não específicas para garantir baixa interferência de fundo.
Outras notas
Solução pronta para o uso contendo NaCl 150 mM, 1,0% de IGEPAL® CA-630, 0,5% de desoxicolato de sódio, 0,1% de SDS, Tris 50 mM, pH 8,0.
Informações legais
EZview is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
IGEPAL is a registered trademark of Solvay
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Elham Abbasloo et al.
Neuropeptides, 60, 7-12 (2016-08-21)
Pain represents a major contributing factor to the individual's quality of life. Although pain killers as opioids, endogenous or exogenous peptides can decrease pain perception, the chronic use of them leads to antinociceptive tolerance. It has been demonstrated that neuropeptide
Hartmut Jahns et al.
Nature communications, 6, 6317-6317 (2015-03-07)
An established means of improving the pharmacokinetics properties of oligoribonucleotides (ORNs) is to exchange their phosphodiester linkages for phosphorothioates (PSs). However, this strategy has not been pursued for small interfering RNAs (siRNAs), possibly because of sporadic reports that PS siRNAs
Paula Kinsella et al.
Investigational new drugs, 34(2), 159-167 (2016-02-18)
The C-KIT receptor tyrosine kinase is constitutively activated in the majority of gastrointestinal stromal tumours (GIST). Imatinib (IM) a selective inhibitor of C-KIT, is indicated for the treatment of KIT-positive unresectable and/or metastatic GIST, and has tripled the survival time
Impaired oxidative phosphorylation regulates necroptosis in human lung epithelial cells
Koo MJ, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 464(3), 875-880 (2015)
Zuzana Keckesova et al.
Nature, 543(7647), 681-686 (2017-03-23)
Post-mitotic, differentiated cells exhibit a variety of characteristics that contrast with those of actively growing neoplastic cells, such as the expression of cell-cycle inhibitors and differentiation factors. We hypothesized that the gene expression profiles of these differentiated cells could reveal
Conteúdo relacionado
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.
Questions
1–10 of 10 Questions  
  1. Can I use R0278 for human protein extract for lymphocytes?
    1 answer
    1. This product has not been tested for protein extract from human lymphocytes. References using RIPA buffer with human lymphocytes can be found here:
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021925818639675
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000887491530037X?via%3Dihub
      Helpful?
  2. Can I use the Ripa Buffer to extract yeast protein and make the Bradford assay on it?
    1 answer
    1. RIPA (Radio-Immunoprecipitation Assay) Buffer enables rapid, efficient cell lysis and solubilization of proteins from both adherent and suspension cultured mammalian cells. For more information, please see the Technical Bulletin: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/350/775/r0278bul.pdf
      Helpful?
  3. How long can the RIPA buffer be stored in 4C? I stored it for almost 6 years, can I still use it?
    1 answer
    1. Regarding stability in the recommended temperature of 2-8 °C, this product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
  4. Can this be used for Western blot experiments?
    1 answer
    1. Yes, this product would be suitable for western blotting.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. How does Product R0278, RIPA buffer, compare to Product No. C2978 (CelLytic M)?
    1 answer
    1. RIPA buffer contains SDS, which is considered to be a harsh detergent; it can denature many proteins. C2978 is a buffered solution (pH 7.6) that contains a mild detergent; it is non-denaturing for most proteins.  The exact formulation of C2978, however, is proprietary.
      Helpful?
  7. Can Product R0278, RIPA buffer, be used on tissue samples, or only on cultured cells?
    1 answer
    1. R0278 can be used on tissue, if it is well homogenized.
      Helpful?
  8. I left the bottle of Product R0278, RIPA buffer, on my bench for about a week. Can I still use it?
    1 answer
    1. Yes, you should be able to use this product.  Although we recommend storage in the refrigerator at 2-8°C for long-term storage, Product No. R0278 may be kept at ambient temperature (our normal shipping condition) for a short time (approximately 2 weeks).
      Helpful?
  9. After preparing a lysate using Product R0278, RIPA Buffer, how should it be stored? And for how long can the lysate be stored?
    1 answer
    1. Lysates containing the appropriate inhibitor(s) can be stored at -70°C for up to a year.
      Helpful?
  10. Does Product R0278, RIPA buffer, contain any protease inhibitors or phosphatase inhibitors?
    1 answer
    1. This buffer does not contain any protease or phosphatase inhibitors, however, they may be added to insure against possible proteolysis.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review