Documentos Principais
97863
Sigma-Aldrich
Cacodylate pH 6.5; 0.05 M − Spermine 2.5 mM − Calcium chloride 18 mM − 2-Propanol 9% solution
Sinônimo(s):
Crystallization solution 22/Kit-No 80701
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Formulário
liquid
pH
6.5±0.2 ( in neat)
densidade
0.99 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)