Documentos Principais
95620
Sigma-Aldrich
p-Xylenolphthalein
for microscopy
Sinônimo(s):
2′,5′,2″,5″-Tetramethylphenolphthalein
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H22O4
Número CAS:
Peso molecular:
374.43
Beilstein:
346799
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
grau
for microscopy
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(c(C)cc1O)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)cc4C
InChI
1S/C24H22O4/c1-13-11-21(25)15(3)9-19(13)24(20-10-16(4)22(26)12-14(20)2)18-8-6-5-7-17(18)23(27)28-24/h5-12,25-26H,1-4H3
chave InChI
PXCIPOXPHMTCIL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
p-Xylenolphthalein is related to phenolphthalein which is used as a pH change indicator.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)