Documentos
94152
Sigma-Aldrich
4-Amino-N-(2-azidoethyl)-1,8-naphthalimide
for click labeling
Sinônimo(s):
4-Amino-9-(2-azidoethyl)-1,8-naphthalimide, 4-Aminonaphthalimide-X-N3, 6-Amino-2-(2-azidoethyl)-1H-benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione, ANA-Azide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H11N5O2
Número CAS:
Peso molecular:
281.27
Beilstein:
19893166
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
forma
solid
solubilidade
methanol: 0.5 mg/mL, clear, faintly yellow to yellow
fluorescência
λex 440 nm; λem 540 nm±10 nm in methanol
adequação
conforms to structure for Infrared spectrum
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc2C(=O)N(CCN=[N+]=[N-])C(=O)c3cccc1c23
InChI
1S/C14H11N5O2/c15-11-5-4-10-12-8(11)2-1-3-9(12)13(20)19(14(10)21)7-6-17-18-16/h1-5H,6-7,15H2
chave InChI
AJSSCUILIXXVCD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3