93287
Cloridrato de Trizma®
BioUltra, for luminescence, ≥99.0% (AT)
Sinônimo(s):
Cloridrato de trometamina, TRIS, TRIS HCl, Tris(hidroximetil)-aminometano
About This Item
grau
for luminescence
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥99.0% (AT)
forma
powder or crystals
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
resíduo de ignição
≤0.2% (as SO4)
perda
≤0.2% loss on drying, 110 °C
pH
2.5-4.0 (25 °C, 4 M in H2O)
faixa de pH útil
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
pf
150-152 °C
solubilidade
H2O: 4 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
fluorescência
λex 200-600 nm; λem 300-800 nm (corresponds)
λ
4 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.12
λ: 280 nm Amax: 0.08
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
chave InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1