Documentos Principais
92982
Sigma-Aldrich
Sodium chloride 1.5M – Ethanol 10% (v/v) solution
Sinônimo(s):
Crystallization solution 8/Kit-No 70437
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Formulário
solution
densidade
1.04 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)