Documentos Principais
92326
Sigma-Aldrich
8-Hydroxyquinoline β-D-galactopyranoside
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
8-Quinolinyl-β-D-galactopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H17NO6
Número CAS:
Peso molecular:
307.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.83
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D -86.0±4.0°, c = 1 in methanol
Impurezas
≤10% water
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cccc3cccnc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C15H17NO6/c17-7-10-12(18)13(19)14(20)15(22-10)21-9-5-1-3-8-4-2-6-16-11(8)9/h1-6,10,12-15,17-20H,7H2/t10-,12+,13+,14-,15-/m1/s1
chave InChI
BWMXDESAZVPVGR-BGNCJLHMSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Chromogenic substrate for β-D-galactosidase
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Detection of specific bacterial enzymes by high contrast metal chelate formation. Part I. 8-Hydroxyquinoline-β-D-glucoside, an alternative to aesculin in the differentiation of members of the family Enterobacteriaceae
James, A.L. and Yeoman, P.
Zentralblatt Fur Bakteriologie, Mikrobiologie Und Hygiene. 1. Abt. Originale A, Medizinische Mikrobiologie, Infektionskrankheiten Und Parasitologie = International Journal of Microbiology and Hygiene. A, Medical Microbiology, Infectious..., 188-193 (1987)