Documentos Principais
91374
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-2,3,3-trimethyl-1-(4-sulfobutyl)indolium, inner salt
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-Methoxy-1-(4-sulfobutyl)-2,3,3-trimethylindolium, inner salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H23NO4S
Número CAS:
Peso molecular:
325.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
pf
242-245 °C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2c(c1)C(C)(C)C(C)=[N+]2CCCCS([O-])(=O)=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)