91352
2,6-Difluorophenyl pentafluorophenyl adipate
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Hexanedioic acid 1-(2,6-difluorophenyl) 6-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) ester
About This Item
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
forma
lumps
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OC1=C(F)C=CC=C1F)CCCCC(OC2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)=O
InChI
1S/C18H11F7O4/c19-8-4-3-5-9(20)17(8)28-10(26)6-1-2-7-11(27)29-18-15(24)13(22)12(21)14(23)16(18)25/h3-5H,1-2,6-7H2
chave InChI
FNHQYADULQQVJA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3