90446
Triethylene glycol monodecyl ether
BioXtra, ≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
C10E3, Decyl triethylene glycol ether, Decyltriglycol, Polyoxyethylene (3) decyl ether
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
Nível de qualidade
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
peso molecular
290.44 g/mol
índice de refração
n20/D 1.449
densidade
0.936 g/mL at 20 °C (lit.)
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C16H34O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-18-13-15-20-16-14-19-12-10-17/h17H,2-16H2,1H3
chave InChI
UKODLHVFJRCQME-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)