Key Documents
89945
Sigma-Aldrich
1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, 7-nitrobenzofurazan-labeled
BioReagent, suitable for fluorescence, ammonium salt, ≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
L-β,γ-Dimyristoyl-α-cephaline, 7-nitrobenzofurazan-labeled, N-(7-Nitro-benzofurazan-4-yl)-1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, Phosphatidylethanolamine 14:0, NBD-labeled
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C39H67N4O11P
Número CAS:
Peso molecular:
798.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥98.0% (TLC)
fluorescência
λex 459 nm; λem 533 nm
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)OCCNc1ccc([N+]([O-])=O)c2nonc12)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3