Documentos Principais
89734
Sigma-Aldrich
HEPES-Na pH 7.5; 0.09M – Sodium citrate tribasic 1.26M – Glycerol 10% solution
Sinônimo(s):
Crystallization solution 38/Kit No 75403
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Formulário
liquid
pH
7.5±0.2 ( in neat)
densidade
1.24 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)