Documentos
89264
Sigma-Aldrich
Sodium succinate pH 5.5; 0.05 M − Magnesium chloride 10 mM − Cobalt(III)-hexamine 2.0 mM − Isopropanol 10% solution
Sinônimo(s):
Crystallization solution 7/Kit-No 80701
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
forma
liquid
pH
5.5±0.2 ( in neat)
densidade
0.99 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves