Documentos
89263
Sigma-Aldrich
Cacodylate pH 6.0; 0.05 M − Magnesium chloride 10 mM − Spermine 2.5 mM − Calcium chloride 5 mM − Isopropanol 10% solution
Sinônimo(s):
Crystallization solution 16/Kit-No 80701
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
forma
liquid
pH
6.0±0.2 ( in neat)
densidade
0.99 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3