83263
BICINE buffer Solution
BioUltra, for molecular biology, 1 M in H2O
Sinônimo(s):
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
About This Item
grau
for molecular biology
linha de produto
BioUltra
concentração
1 M in H2O
Impurezas
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
5.0±0.2
densidade
1.05 g/mL at 20 °C
λ
neat
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: <0.07
λ: 280 nm Amax: <0.04
adequação
in accordance for filter test
cadeia de caracteres SMILES
OCCN(CCO)CC(O)=O
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves