83132
Pyrogallol
purum, meets analytical specification of Ph. Helv. 7
Sinônimo(s):
Pyrogallolum, 1,2,3-Trihydroxybenzene, 2,3-Dihydroxyphenol, Pyrogallic acid
About This Item
densidade de vapor
4.4 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 167.7 °C)
grau
purum
qualidade
meets analytical specification of Ph. Helv. 7
pb
309 °C (lit.)
pf
133-134 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H
chave InChI
WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves