forma
fibers
peso molecular
20,000-30,000
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
chave InChI
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Componentes
Atenção
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3