Documentos Principais
80556
Sigma-Aldrich
Calcium chloride 0.19 M – HEPES-Na pH 7.5; 0.095M – Polyethylene glycol 400; 26.6% (w/v) – Glycerol 5% solution
Sinônimo(s):
Crystallization solution 14/Kit No 75403
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Formulário
liquid
pH
7.5±0.2 ( in neat)
densidade
1.09 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)