Documentos Principais
80361
Sigma-Aldrich
Ammonium sulfate 0.2M – Sodium acetate pH 4.6; 0.1M – Polyethylene glycol 4000 10% (w/v) solution
Sinônimo(s):
Crystallization solution 3/Kit-No 73513
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Formulário
solution
pH
4.6±0.2 ( in neat)
densidade
1.03 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)