Documentos Principais
79033
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Octanediol
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
Octane-1,2-diol
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5CH(OH)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
146.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Formulário
flakes
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC[C@@H](O)CO
InChI
1S/C8H18O2/c1-2-3-4-5-6-8(10)7-9/h8-10H,2-7H2,1H3/t8-/m1/s1
chave InChI
AEIJTFQOBWATKX-MRVPVSSYSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)