78449
o-Fenilenediamina
tablet, ~30 mg substrate per tablet
About This Item
Formulário
tablet
pf
258 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 1 tablet/10 mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
chave InChI
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?