Merck
Pular para
78331
FITC-Dextran sulfate sodium salt
average mol wt 40,000
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
1 g
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 3.977,00
Sobre este item
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352116
R$ 3.977,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
biological source
synthetic
conjugate
FITC conjugate
form
powder
mol wt
average mol wt 40,000
composition
sulfur content, 16-20%
extent of labeling
0.001-0.020 mol FITC per mol glucose (substitution)
loss
≤10% loss on drying
storage temp.
−20°C
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
428675122767578
description
average mol wt 40,000
description
Mr ~40,000
description
Mw 7,000-20,000
description
-
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
composition
sulfur content, 16-20%
composition
-
composition
-
composition
-
loss
≤10% loss on drying
loss
≤10% loss on drying
loss
≤10% loss on drying
loss
≤10% loss on drying
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
O que está acontecendo?
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)