77713
Pefachrome® uPA
≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-Benzoyl-β-Ala-Gly-Arg-4-nitroanilide acetate, N-Benzoyl-β-alanyl-glycyl-L-arginine-4-nitroanilide acetate
About This Item
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
forma
powder
solubilidade
water: 5 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)=O.NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)CNC(=O)CCNC(=O)c1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C24H30N8O6.C2H4O2/c25-24(26)28-13-4-7-19(23(36)30-17-8-10-18(11-9-17)32(37)38)31-21(34)15-29-20(33)12-14-27-22(35)16-5-2-1-3-6-16;1-2(3)4/h1-3,5-6,8-11,19H,4,7,12-15H2,(H,27,35)(H,29,33)(H,30,36)(H,31,34)(H4,25,26,28);1H3,(H,3,4)/t19-;/m0./s1
chave InChI
LNYCMHUMNWBNSM-FYZYNONXSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3