77644
ASB 14-4
≥97.0% (TLC)
Sinônimo(s):
4-{N,N-Dimethyl-N-[3-(tetradecanoylamino)propyl]ammonio}butanesulfonate, N,N-Dimethyl-N-[3-[(1-oxotetradecyl)amino]propyl]-4-sulfo1-butanaminium inner salt
About This Item
descrição
zwitterionic
Ensaio
≥97.0% (TLC)
peso molecular
448.70 g/mol
técnica(s)
electrophoresis: suitable
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C23H48N2O4S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-23(26)24-19-17-21-25(2,3)20-15-16-22-30(27,28)29/h4-22H2,1-3H3,(H-,24,26,27,28,29)
chave InChI
DJYNLMBZWBLUKQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)