Documentos Principais
77103
Sigma-Aldrich
Sodium citrate tribasic 0.2M – HEPES sodium salt pH 7.5; 0.1M – 2-methyl-2,4-pentanediol 30% solution
Sinônimo(s):
Crystallization solution 05/Kit-No 82009
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Formulário
liquid
pH
7.5±0.2 ( in neat)
densidade
1.04 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)