Documentos Principais
75788
Sigma-Aldrich
Oxazine 750 perchlorate
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H23N3O · HClO4
Número CAS:
Peso molecular:
469.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
pf
256 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCNc1cc2[o+]c3c4CCCN5CCCc(cc3nc2c6ccccc16)c45
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3