fabricante/nome comercial
ATTO-TEC GmbH
λmax
658 nm in ethanol (lit.)
667 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
The dye is suitable for labeling of DNA, RNA, proteins etc. In common with most Atto-labels the dye shows a high extinction coefficient.
Atto MB2 is moderately hydrophilic.
find more information here
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?