75081
Octyl D-glucopyranoside
mixture of anomers, α-anomer/β-anomer ~7:3, ~80% (TLC)
About This Item
descrição
non-ionic
Ensaio
~80% (TLC)
forma
paste
peso molecular
292.37 g/mol
perda
≤10% loss on drying
cor
beige
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCOC1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14?/m1/s1
chave InChI
HEGSGKPQLMEBJL-RQICVUQASA-N
Outras notas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3