Documentos Principais
73642
Sigma-Aldrich
Magnesium chloride 0.2M – HEPES sodium salt pH 7.5; 0.1M – PEG 400 30% solution
Sinônimo(s):
Crystallization solution 23/Kit-No 82009
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Formulário
liquid
pH
7.5±0.2 ( in neat)
densidade
1.07 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)