Key Documents
73494
Sigma-Aldrich
Dy-560 NHS ester
for fluorescence
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C37H44N4O10S2
Número CAS:
Peso molecular:
768.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
grau
for fluorescence
Nível de qualidade
forma
solid
fluorescência
λex 568 nm; λem 588 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
adequação
corresponds for coupling to amines
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)c1ccc2c(-c3ccc(cc3S([O-])(=O)=O)S(=O)(=O)NCCCCCC(=O)ON4C(=O)CCC4=O)c5ccc(cc5[o+]c2c1)N(CC)CC
InChI
1S/C37H44N4O10S2/c1-5-39(6-2)25-13-16-28-31(22-25)50-32-23-26(40(7-3)8-4)14-17-29(32)37(28)30-18-15-27(24-33(30)53(47,48)49)52(45,46)38-21-11-9-10-12-36(44)51-41-34(42)19-20-35(41)43/h13-18,22-24,38H,5-12,19-21H2,1-4H3
chave InChI
ZVRXEZSQXWSLKP-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves