73156
N-Methyl-L-serine
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
(S)-3-Hydroxy-2-(methylamino)propionic acid, N-Me-Ser-OH
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D +9.5±1.0°, c = 1 in 1 M HCl
composição
carbon, 39.5-41.1%
nitrogen, 11.5-12.0%
cor
white
pf
204 °C
cadeia de caracteres SMILES
CN[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-5-3(2-6)4(7)8/h3,5-6H,2H2,1H3,(H,7,8)/t3-/m0/s1
chave InChI
PSFABYLDRXJYID-VKHMYHEASA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)