72559
Nitrilotriacetic acid
BioUltra, ≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
N,N-Bis(carboxymethyl)glycine, NTA, Tris(carboxymethyl)amine
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioUltra
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (T)
forma
powder
adequação da reação
reagent type: reductant
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
resíduo de ignição
≤0.05%
perda
≤0.1% loss on drying, 110 °C
pH
1.7-2.7 (23 °C, 10 g/L)
pf
245 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
0.1 M NaOH: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤20 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in 1 M NaOH
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 1.5
λ: 280 nm Amax: 0.05
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H9NO6/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
chave InChI
MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges