Documentos Principais
71776
Sigma-Aldrich
N-(+)-Biotinyl-3-aminopropylammonium trifluoroacetate
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(3-Aminopropyl)biotinamide trifluoroacetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H24N4O2S · C2HF3O2
Número CAS:
Peso molecular:
414.44
Beilstein:
8665808
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(F)(F)F.[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCN)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C13H24N4O2S.C2HF3O2/c14-6-3-7-15-11(18)5-2-1-4-10-12-9(8-20-10)16-13(19)17-12;3-2(4,5)1(6)7/h9-10,12H,1-8,14H2,(H,15,18)(H2,16,17,19);(H,6,7)/t9-,10-,12-;/m0./s1
chave InChI
XIFKYHZIURRTHB-SVMJMOIZSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Outras notas
Novel reagent for labeling of electrophilic derivatives with biotin[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A. Boudi et al.
Synthetic Communications, 29, 3137-3137 (1999)