Documentos Principais
70543
Sigma-Aldrich
Fluorescent red 610 reactive
suitable for fluorescence, BioReagent
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36H45N4NaO11S
Número CAS:
Peso molecular:
764.82
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥90.0% (coupling to amines)
solubilidade
DMF: soluble
fluorescência
λex 610 nm; λem 645 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
−20°C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)