Documentos Principais
69241
Sigma-Aldrich
17α-Methyltestosterone
tested according to USP
Sinônimo(s):
Methyl testosteronum, 17α-Methyl-4-androsten-17β-ol-3-one, 17β-Hydroxy-17α-methyl-4-androsten-3-one, Mesterone, Methyltestosterone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H30O2
Número CAS:
Peso molecular:
302.45
Beilstein:
2057425
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Agency
tested according to USP
controle de medicamentos
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
pf
162-168 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C20H30O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h12,15-17,22H,4-11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18+,19+,20+/m1/s1
chave InChI
GCKMFJBGXUYNAG-HLXURNFRSA-N
Informações sobre genes
rat ... Ar(24208)
Outras notas
Sales restrictions may apply
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Barbara J Attardi et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 110(3-5), 214-222 (2008-06-17)
Dimethandrolone undecanoate (DMAU: 7alpha,11beta-dimethyl-19-nortestosterone 17beta-undecanoate) is a potent orally active androgen in development for hormonal therapy in men. Cleavage of the 17beta-ester bond by esterases in vivo leads to liberation of the biologically active androgen, dimethandrolone (DMA), a 19-norandrogen. For