69125
Resorufin methyl ether
suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
7-Methoxy-3H-phenoxazin-3-one, Methoxyresorufin, O7-Methylresorufin
About This Item
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
crystals
pf
≥220 °C (lit.)
solubilidade
DMF: soluble
DMSO: soluble
alcohols: soluble
fluorescência
λex 571 nm; λem 585 nm in dealkylase(lit.)
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
InChI
1S/C13H9NO3/c1-16-9-3-5-11-13(7-9)17-12-6-8(15)2-4-10(12)14-11/h2-7H,1H3
chave InChI
KNYYMGDYROYBRE-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3