68713
D-Xylonic acid ammonium salt
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
Ammonium D-xylonate, NSC 15831
About This Item
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]/D 18.5±2.0°, c = 1 in H2O
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.N
InChI
1S/C5H10O6.H3N/c6-1-2(7)3(8)4(9)5(10)11;/h2-4,6-9H,1H2,(H,10,11);1H3/t2-,3+,4-;/m1./s1
chave InChI
VUOKJALMVMFERM-HAYYNCRMSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3