68264
α-Hydroxyisobutyronitrile β-D-glucopyranoside
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
α-Hydroxyisobutyronitrile β-D-glucose, 2-(β-D-Glucopyranosyloxy)-2-methylpropionitrile, Linamarin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
solid
atividade óptica
[α]/D -26.5±2.0°, c = 1 in H2O
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
white to off-white
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C#N
InChI
1S/C10H17NO6/c1-10(2,4-11)17-9-8(15)7(14)6(13)5(3-12)16-9/h5-9,12-15H,3H2,1-2H3/t5-,6-,7+,8-,9+/m1/s1
chave InChI
QLTCHMYAEJEXBT-ZEBDFXRSSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3