Documentos Principais
67516
Sigma-Aldrich
Cacodylate pH 7.0; 0.05 M − Magnesium chloride 18 mM − Spermine 2.25 mM − Cobalt(III)-hexamine 0.9 mM − 2-Methyl-2,4-pentanediol 4.5% solution
Sinônimo(s):
Crystallization solution 5/Kit-No 80701
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
pH
7.0±0.2 ( in neat)
densidade
1.01 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)